Learn More
Mollugin, TRC
Codice prodotto. 30474456
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30474456 1 g 1g
30467260 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30474456 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM4876001G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 55481-88-4
Formula molecolare C17 H16 O4
Molecular Weight (g/mol) 284.31
Sinonimo 6-Hydroxy-2,2-dimethyl-2H-naphtho(1,2-b)pyran-5-carboxylic acid methyl ester, Rubimaillin
IUPAC Name methyl 6-hydroxy-2,2-dimethylbenzo[h]chromene-5-carboxylate
SMILES COC(=O)c1c(O)c2ccccc2c3OC(C)(C)C=Cc13
Specifica
Materiale o nome chimico Mollugin
Quantità 1 g
InChI Formula InChI=1S/C17H16O4/c1-17(2)9-8-12-13(16(19)20-3)14(18)10-6-4-5-7-11(10)15(12)21-17/h4-9,18H,1-3H3
Peso formulazione 284.1049