Learn More
Molybdenum foil, 0.1mm (0.004in) thick, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 11385729
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 x 150 mm
150 x 300 mm
300 x 600 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11385729 100 x 150 mm Pezzo
11356747 150 x 300 mm Pezzo
11366747 300 x 600 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11385729 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010043.GJ
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Form: approx. 10.2g/100x100mm | CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-98-7
Formula molecolare Mo
Molecular Weight (g/mol) 95.95
Numero MDL MFCD00003465
InChI Key ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC Name molybdenum
SMILES [Mo]
Specifica
Materiale o nome chimico Molybdenum
Colore Gray
Aspetto Dark gray foil
Densità 10.22g/cm3 at 20°C
Quantità 100 x 150 mm
Odore Odorless
Intervallo percentuale saggio 99.95% (Metals basis)
Forma Foil
Peso formulazione 95394