Learn More
Molybdenum foil, 1.0mm (0.04in) thick, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 11395729
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 x 50 mm
100 x 100 mm
200 x 200 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11395729 50 x 50 mm Pezzo
11336757 100 x 100 mm Pezzo
11346757 200 x 200 mm Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11395729 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 010046.FI
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 20-11-2026
Aggiungi al carrello
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-98-7
Formula molecolare Mo
Molecular Weight (g/mol) 95.95
Numero MDL MFCD00003465
InChI Key ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC Name molybdenum
SMILES [Mo]
Specifica
Materiale o nome chimico Molybdenum foil
Nota nome 1.0mm (0.04 in.) thick
Quantità 50 x 50 mm
Peso ≈25.6g/50x50mm
Forma Foil
Note percentuale saggio (metals basis)
Percent Purity 99.95%