Learn More
Molybdenum(IV) sulfide, 98.5%, Thermo Scientific Chemicals
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2.5 kg
Imballaggio:
Glass bottle
Plastic drum
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Materiale o nome chimico | Molybdenum(IV) sulfide |
Punto di fusione | 2375.0°C |
Colore | Black or Gray |
Forma fisica | Powder |
Quantità | 100 g |
Intervallo percentuale saggio | 98% min. (MoS2) |
Formula lineare | MoS2 |
Indice di Merck | 15,6322 |
Informazioni di solubilità | Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in aqua regia and sulfuric acid |
Peso formulazione | 160.07 |
Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
Identificativo prodotto
- Molybdenum(IV) sulfide
- Attenzione
- Tossicità acuta Categoria 4
- H332-Nocivo se inalato.
- P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
- P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.