Learn More
Molybdenum(IV) sulfide, 98%
Codice prodotto. 11386618
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
11386618 250 g 250g
11376618 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 11386618 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012213.30
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Hydrogenation and Isomerization Catalyst, Dry Lubricant | CAS: 1317-33-5 | MoS2 | 160.07 g/mol
It is widely used as a solid lubricant .It finds applications mainly as Intermediates, Process regulators, Processing aids. Employed as a co catalyst for desulfurization in petrochemistry. As a catalyst in the electrolysis of water.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1317-33-5
Formula molecolare MoS2
Molecular Weight (g/mol) 160.07
Numero MDL MFCD00003470
InChI Key CWQXQMHSOZUFJS-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo molybdenum disulfide, molybdenite, molybdenum iv sulfide, molybdenum disulphide, molysulfide, molykote, motimol, nichimoly c, sumipowder pa, molykote z
PubChem CID 14823
ChEBI CHEBI:30704
SMILES S=[Mo]=S
Specifica
Materiale o nome chimico Molybdenum(IV) sulfide
Punto di fusione 1185°C
Colore Black
Forma fisica Powder
Quantità 250 g
Intervallo percentuale saggio 98%
Informazioni di solubilità Insoluble in water and dilute acids
IUPAC Name disulfanylidenemolybdenum
Peso formulazione 160.08
Odore Odorless
Aspetto Black powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Molybdenum(IV) sulfide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
Indicazioni di pericolo
  • H332-Nocivo se inalato.
Consigli di prudenza
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum (IV) sulfide