Learn More
Molybdenum, plasma standard solution, Specpure™ Mo 1000μg/mL
Codice prodotto. 11368997
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mL
100 mL
500 mL
Dimensione della confezione:
100mL
500mL
50mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11368997 100 mL 100mL
11358997 50 mL 50mL
11430171 500 mL 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11368997 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 038719.AE
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 7439-98-7 | Mo | 95.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7439-98-7
Formula molecolare Mo
Molecular Weight (g/mol) 95.95
Numero MDL MFCD00003465
InChI Key ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23932
ChEBI CHEBI:28685
IUPAC Name molybdenum
SMILES [Mo]
Specifica
Materiale o nome chimico Molybdenum
Nota nome plasma standard solution, Mo 1000μg/mL
Densità 1g/cm3 at 20°C
Forma fisica Liquid
Colore Incolore
Tipo Analytical Standard
Quantità 100 mL
Grado Specpure