Learn More
Molybdenum plate, 4.76mm (0.188in) thick, 99.95% (metals basis)
Descrizione
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Molybdenum plate |
| Nota nome | 4.76mm (0.188 in.) thick |
| CAS | 7439-98-7 |
| Quantità | 100 x 100 mm |
| Peso | ≈486g/100x100mm |
| Forma | Plate |
| Note percentuale saggio | (metals basis) |
| Formula molecolare | Mo |
| Numero MDL | MFCD00003465 |
| Sinonimo | molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 |
| Vedi altri risultati |
Sicurezza e movimentazione
- Molybdenum foil
- Attenzione
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
- P403-Conservare in luogo ben ventilato.
- P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
- MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum