Learn More
Molybdenum powder, APS 3-7 micron, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-4407647
Click to view available options
Quantità:
50 g
250 g
1 kg
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
7439-98-7
Mo
95.95
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
23932
CHEBI:28685
molybdenum
[Mo]
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
7439-98-7
Mo
95.95
MFCD00003465
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2
23932
CHEBI:28685
molybdenum
[Mo]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Materiale o nome chimico Molybdenum
Colore Gray
Aspetto gray powder
Densità 10.22g/cm3 at 20°C
Intervallo percentuale saggio 99.95% (Metals basis)
Quantità 50 g
Odore Odorless
Forma Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Molybdenum powder
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Solido infiammabile Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H228-Solido infiammabile.
Consigli di prudenza
  • P210-Tenere lontano da fonti di calore, superfici riscaldate, scintille, fiamme e altre fonti di innesco. Vietato fumare.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P370+P378-In caso d'incendio: utilizzare per estinguere.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: Molybdenum