Learn More
Molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific™
Codice prodotto. 15424845
Click to view available options
Quantità:
1 Ea.
Dimensione della confezione:
Pezzo
Codice prodotto. 15424845
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 041079.KS
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Molybdenum silicide sputtering target
Colore Gray
Nota nome 76.2mm (3.0 in.) dia. x 6.35mm (0.250 in.) thick
CAS 12136-78-6
Punto di fusione 1870°C to 2030°C
Densità 6.31 g/mL
Quantità 1 Ea.
Odore Odorless
Note percentuale saggio (metals basis)
Formula molecolare MoSi2
Numero MDL MFCD00151535
Sinonimo molybdenum disilicide, molybdenum silicide, ms silicide, molybdenum-silicide, molybdenum silicide, mo5si3, molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, molybdenum silicide sputtering target, 50.8mm 2.0in dia x 6.35mm 0.250in thick, molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 3.18mm 0.125in thick, molybdenum silicide sputtering target, 76.2mm 3.0in dia x 6.35mm 0.250in thick
InChI Key YXTPWUNVHCYOSP-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Si]=[Mo]=[Si]
IUPAC Name bis($l^{2}-silanylidene)molybdenum
Molecular Weight (g/mol) 152.12
PubChem CID 6336985
Peso formulazione 152.13
Percent Purity 99.5%