Learn More
Molybdenum solution for ICP 1g/L NH3 matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
Codice prodotto. 12916204 Sfoglia Tutto Fisher Chemical Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
250 mL
500 mL
Imballaggio:
Bottle
Dimensione della confezione:
100mL
250mL
500mL
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
12916204 100 mL Bottle 100mL
12926204 250 mL Bottle 250mL
12936204 500 mL Bottle 500mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 12916204 Fornitore Fisher Chemical N. del fornitore S 134 100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    58.65€
    47.12€ / 100mL
    Risparmia 11.53€
    19% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 12-11-2026
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
Specifica
Imballaggio Bottle
Nomi componenti o analita Mo
Concentrazione 1±0.002 g/L
Tipo Mass Spectrometry Standard
Elemento Mo
Solvent or Matrix Ammonia
Quantità 100 mL
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Single-element Standard Solution for ICP. Molybdenum (Mo) 1000mg/l in NH3 4%
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
Consigli di prudenza
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P332+P313-In caso di irritazione della pelle: consultare un medico.
  • P362+P364-Togliere tutti gli indumenti contaminati e lavarli prima di indossarli nuovamente.
  • P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .