Learn More
Molybdenum(V) chloride, 95%, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number p-44926
Click to view available options
Quantità:
10 g
100 g
Imballaggio:
Glass Bottle
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
10241-05-1
Cl5Mo
273.20
MFCD00003467
GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
61497
CHEBI:30635
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
To receive the discount customers must purchase three of the same product at list price in a single order to receive 33% discount. There is no limit to the multiples of 3 that customers can buy. Use promo code ”21615” to get your promotional price
10241-05-1
Cl5Mo
273.20
MFCD00003467
GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
61497
CHEBI:30635
[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
C-X bond formation reagent
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Punti di ebollizione 268°C
Materiale o nome chimico Molybdenum(V) chloride
Punto di fusione 194°C
Nota nome 98%
Colore Black to Blue or Black-Green
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Forma fisica Fine Crystals or Crystalline Powder
Quantità 10 g
Intervallo percentuale saggio 94% min. (Argentometry)
Formula lineare MoCl5
Numero UN 2508
Fieser 06,412; 01,1015; 02,365; 03,250; 04,428; 05,587; 06,519; 08,443; 09,414; 11,471; 12,434; 13,273; 04,99; 16,95
Informazioni di solubilità Solubility in water: reacts with water. Other solubilities: soluble in dry ether,dry alcohol and other,organic solvents
IUPAC Name pentachloromolybdenum
Peso formulazione 273.2
Percent Purity 95%
Imballaggio Glass Bottle
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Molybdenum(V) chloride
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico/
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.