Learn More
Molybdenum(V) chloride, 99.6% (metals basis)
Codice prodotto. 11361878
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
50 g
250 g
1 kg
Dimensione della confezione:
1kg
250g
50g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11361878 5 g 5g
11391878 50 g 50g
11371878 250 g 250g
11381878 1 kg 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Codice prodotto. 11361878 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011832.06
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
CAS: 10241-05-1 | Cl5Mo | 273.20 g/mol
Molybdenum pentachloride is employed as a brazing and soldering flux for monel, tungsten alloys and copper. It has been proven to be an efficient catalyst for the chlorination of aromatic rings and oxidative coupling reactions. It is a strong oxidizing agent. In the Friedel-Craft reaction, molybdenum pentachloride is used as a good lewis acid. Molybdenum pentachloride is used to prepare molybdenum by vapor deposition method.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 10241-05-1
Formula molecolare Cl5Mo
Molecular Weight (g/mol) 273.20
Numero MDL MFCD00003467
InChI Key GICWIDZXWJGTCI-UHFFFAOYSA-I
Sinonimo molybdenum v chloride, molybdenum pentachloride, molybdenum chloride mocl5, mocl5, pentachloridomolybdenum, molybdenum 5+ chloride, acmc-1bx8l, ksc491a7h
PubChem CID 61497
ChEBI CHEBI:30635
IUPAC Name pentachloromolybdenum
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Mo+5]
Specifications
Materiale o nome chimico Molybdenum(V) chloride
Punto di fusione 194°C
Colore White to Gray
Forma fisica Crystalline
Quantità 5 g
Odore Pungent
Sensibilità Moisture sensitive
Aspetto Black crystals
Pressione del vapore 2.3 hPa (2mm Hg) at 25°C
Intervallo percentuale saggio 99.6% (metals basis)
Informazioni di solubilità Soluble in dry ether,dry alcohol,organic solvents and chlorinated solvents.
Peso formulazione 273.24
Show More Show Less
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Molybdenum(V) chloride
Signal Word
  • Pericolo
Hazard Category
  • Tossicità acuta Categoria 4
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Hazard Statement
  • H302-Nocivo se ingerito.
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • EUH014-Reagisce violentemente con l'acqua.
  • EUH029-A contatto con l'acqua libera un gas tossico.
Precautionary Statement
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P312-IN CASO DI INGESTIONE accompagnata da malessere: contattare un CENTRO ANTIVELENI/medico
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P402+P404-Conservare in luogo asciutto e in recipiente chiuso.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum pentachloride