Learn More
Molybdenum(VI) oxide, 99.5+%, ACS reagent
Codice prodotto. 13266319 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Imballaggio:
Flacone in plastica
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
13266319 100 g Flacone in plastica 100g
13276319 500 g Flacone in plastica 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 13266319 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 447401000
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-11-2026
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-27-5
Formula molecolare MoO3
Molecular Weight (g/mol) 143.95
Numero MDL MFCD00003469
InChI Key JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC Name trioxomolybdenum
SMILES O=[Mo](=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1155.0°C
Materiale o nome chimico Molybdenum(VI) oxide
Punto di fusione 795.0°C
Quantità 100 g
Imballaggio Flacone in plastica
Formula lineare MoO3
Informazioni di solubilità Solubility in water: 0.5g/L (20°C). Other solubilities: soluble in conc. mineral acids, sol. of alkali, hydroxides and ammonia, soluble in potassium bitartrate
Peso formulazione 143.94
Percent Purity ≥99.5%
Grado Reagente ACS
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Molybdenum(VI) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.