Learn More
Solstice Molybdenum(VI) Oxide, 99.5%, Solstice
Descrizione
- Leading the Industry For Over 65 Years
- Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
Specifica
Specifica
| Punti di ebollizione | 1155°C |
| Materiale o nome chimico | Molybdenum(VI) oxide |
| Punto di fusione | 795°c |
| Nota nome | Puriss. p.a., 99.5%, Powder |
| Colore | White to Yellow |
| CAS max % | 99.8 |
| Forma fisica | Powder |
| Quantità | 500 g |
| Odore | Odorless |
| Imballaggio | Flacone in polietilene |
| Vedi altri risultati |