Learn More
Molybdenum(VI) oxide, ≥99.5%, Reagent Grade, Honeywell™
Codice prodotto. 15677920 Sfoglia Tutto Solstice Research Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
1 kg
Imballaggio:
Flacone in polietilene
Dimensione della confezione:
100g
1kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
15677920 500 g Flacone in polietilene 500g
15657920 100 g Flacone in polietilene 100g
15667920 1 kg Flacone in polietilene 1kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 15677920 Fornitore Honeywell Research Chemicals N. del fornitore M0753500G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Visualizzare prodotti alternativi
Reagent Grade,≥99.5%
  • ≥95% for general laboratory use.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-27-5
Formula molecolare MoO3
Molecular Weight (g/mol) 143.95
Numero MDL MFCD00003469
InChI Key JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC Name trioxomolybdenum
SMILES O=[Mo](=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Molybdenum(VI) oxide
Punto di fusione 795°C
Colore Gray
Forma fisica Powder
Quantità 500 g
Formula lineare MoO3
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 143.94g/mol
Percent Purity ≥99.5%
Odore Odorless
Imballaggio Flacone in polietilene