Learn More
Molybdenum(VI) oxide, 99.95% (metals basis)
Codice prodotto. 11311898
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2 kg
Dimensione della confezione:
100g
2kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11311898 100 g 100g
11321898 500 g 500g
11331898 2 kg 2kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11311898 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 011837.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
Molybdenum(VI) oxide is a very promising and stable molybdenum oxide for the electrochromic applications and used as a catalyst in oil industries. It is also used to make metal molybdenum. It has a wide band gap n-type semiconductor with distinctive electrochromic, thermochromic, and photochromic properties. It has been widely investigated as a smart material for catalysis sensors, lubricants, lithium battery, organic solar cells, and display materials. Molybdenum(VI) oxide (MoO3) is employed as an adhesive between enamels and metals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-27-5
Formula molecolare MoO3
Molecular Weight (g/mol) 143.95
Numero MDL MFCD00003469
InChI Key JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC Name trioxomolybdenum
SMILES O=[Mo](=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1155°C (sublimation)
Materiale o nome chimico Molybdenum(VI) oxide
Punto di fusione 795°C
Colore White
Forma fisica Sublimed Powder
Quantità 100 g
Odore Odorless
Aspetto White to gray powder
Intervallo percentuale saggio 99.95% (metals basis)
Densità 4.692 g/cm3 at 20°C
Informazioni di solubilità Barely soluble in water; soluble in base.
Peso formulazione 143.94
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Molybdenum(VI) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.