Learn More
Molybdenum(VI) oxide, Puratronic™, 99.9995% (metals basis excluding W)
Codice prodotto. 11352018
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
25 g
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11352018 25 g 25g
11342018 100 g 100g
11362018 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11352018 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 012930.14
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 1313-27-5 | MoO3 | 143.95 g/mol
It is used as a selective oxidation catalyst, and as a molybdenum oxidase enzyme. It is a source of molybdenum compounds and molybdenum metal which serves as an additive to steel and corrosion-resistant alloys. It is used for lubricants and lubricant additives. It has applications in process regulators, pigments, corrosion inhibitors, electrochemical devices, displays, and smoke suppressants. It finds use in analytical chemistry, ceramic glazes, enamels, energy storage, and in the manufacture of acrylonitrile through catalytic oxidation of ammonia and propene.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1313-27-5
Formula molecolare MoO3
Molecular Weight (g/mol) 143.95
Numero MDL MFCD00003469
InChI Key JKQOBWVOAYFWKG-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo molybdenum trioxide, molybdenum vi oxide, molybdic anhydride, molybdic trioxide, molybdena, molybdic oxide, molybdenum oxide, molybdic acid anhydride, molybdenum peroxide
PubChem CID 14802
ChEBI CHEBI:30627
IUPAC Name trioxomolybdenum
SMILES O=[Mo](=O)=O
Specifica
Punti di ebollizione 1155°C (sublimation)
Materiale o nome chimico Molybdenum(VI) oxide
Punto di fusione 795°C
Colore White to Gray
Forma fisica Powder
Quantità 25 g
Odore Odorless
Aspetto White to gray powder
Intervallo percentuale saggio 99.9995% (metals basis excluding W)
Densità 4.692 g/cm3
Informazioni di solubilità Slightly soluble in water. Soluble in concentrated mineral acids,alkali hydroxide solutions.
Peso formulazione 143.94
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Molybdenum(VI) oxide
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • cancerogenicità Categoria 2
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H351-Sospettato di provocare il cancro.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: Molybdenum trioxide