Learn More
Solstice Molybdic Acid, Solstice
Codice prodotto. 15682300
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
Dimensione della confezione:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
15682300 500 g 500g
15672300 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15682300 Fornitore Solstice N. del fornitore 232084500G
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    363.00€
    334.95€ / 500g
    Risparmia 28.05€
    7% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Richiesta di formato massivo o personalizzato
Attualmente non disponibile: Non abbiamo informazioni su quando questo prodotto sarà disponibile.
Visualizzare prodotti alternativi
ACS Reagent,≥85.0% MoO3 basis
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell ora offre in tutto il mondo i reagenti inorganici di qualità superiore Fluka™ – garanzia di uniformità, purezza e precisione
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-91-4
Formula molecolare H2MoO4
Molecular Weight (g/mol) 161.96
Numero MDL MFCD00036287
InChI Key VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC Name dihydroxy(dioxo)molybdenum
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Molybdic Acid
Nota nome ACS Reagent, ≥85% (MoO3 basis)
Forma fisica Solid
Quantità 500 g
Intervallo percentuale saggio 85.0% min
Note percentuale saggio MoO3 basis
Densità 3.1g/mL at 25°C; Vapor Density: 6.2 (vs air)
Formula lineare H2MoO4
Numero UN NONH for all modes of transport
Peso formulazione 161.96 g/mol
Percent Purity ≥85% (MoO3 basis)
Grado Reagente ACS