Learn More
Molybdic acid, MoO3 85% min
Codice prodotto. 11468813
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 g
500 g
2500 g
Dimensione della confezione:
100g
2500g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
11468813 100 g 100g
11478813 500 g 500g
11488813 2500 g 2500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 11468813 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore A10537.22
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Aggiungi al carrello
Edge
CAS: 7782-91-4 | H2MoO4 | 161.96 g/mol
Molybdic acid is used as a precursor in the production of ammonium molybdate tetrahydrate and molybdenum(IV) sulfide. The mixture of molybdic acid in concentrated sulfuric acid is called as Froehde reagent, which finds application in analytical chemistry for the detection of alkaloids.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Molybdic acid is used as a precursor in the production of ammonium molybdate tetrahydrate and molybdenum(IV) sulfide. The mixture of molybdic acid in concentrated sulfuric acid is called as Froehde reagent, which finds application in analytical chemistry for the detection of alkaloids.
Solubility
Soluble in dilute ammonium hydroxide, alkali and ammonia. Slightly soluble in water.
Notes
Incompatible with strong bases and strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 7782-91-4
Formula molecolare H2MoO4
Molecular Weight (g/mol) 161.96
Numero MDL MFCD00036287
InChI Key VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Sinonimo molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC Name dihydroxy(dioxo)molybdenum
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Molybdic acid
Quantità 100 g
Densità 3.1
Informazioni di solubilità Soluble in dilute ammonium hydroxide,alkali and ammonia. Slightly soluble in water.
Concentration or Composition (by Analyte or Components) MoO3 85% min
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Molybdic acid
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H373-Può provocare danni agli organi.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P304+P340-IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P337+P313-Se l'irritazione degli occhi persiste, consultare un medico.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: molybdic acid