missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Momordin Ic, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Momordin Ic |
| CAS | 96990-18-0 |
| Formula molecolare | C41 H64 O13 |
| Quantità | 50 mg |
| Sinonimo | β-D-Glucopyranosiduronic acid, (3β)-17-carboxy-28-norolean-12-en-3-yl 3-O-β-D-xylopyranosyl-, 28-Noroleanane, β-D-glucopyranosiduronic acid deriv., Momordin Ic |
| InChI Formula | InChI=1S/C41H64O13/c1-36(2)12-14-41(35(49)50)15-13-39(6)21(22(41)17-36)8-9-24-38(5)11-10-20(16-25(38)37(3,4)19-40(24,39)7)52-34-29(46)30(28(45)31(54-34)32(47)48)53-33-27(44)26(43)23(42)18-51-33/h8,20,22-31,33-34,42-46H,9-19H2,1-7H3,(H,47,48)(H,49,50)/t20-,22-,23+,24+,25+,26-,27+,28-,29+,30-,31-,33-,34+,38+,39+,40+,41-/m0/s1 |
| SMILES | CC1(C)CC[C@@]2(CC[C@]3(C)C(=CC[C@@H]4[C@@]5(C)CC[C@@H](C[C@@H]5C(C)(C)C[C@@]34C)O[C@@H]6O[C@@H]([C@@H](O)[C@H](O[C@@H]7OC[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]7O)[C@H]6O)C(=O)O)[C@@H]2C1)C(=O)O |
| IUPAC Name | (2S,3S,4S,5R,6R)-6-[[(3S,4aR,6aR,6bS,8aS,12aS,14aR,14bS)-8a-carboxy-5,5,6a,6b,11,11,14b-heptamethyl-1,2,3,4,4a,6,7,8,9,10,12,12a,14,14a-tetradecahydropicen-3-yl]oxy]-3,5-dihydroxy-4-[(2S,3R,4S,5R)-3,4,5-trihydroxyoxan-2-yl]oxyoxane-2-carboxylic acid |
| Molecular Weight (g/mol) | 764.94 |
| Peso formulazione | 764.4347 |
Titolo del prodotto
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.
Individuate un'opportunità di miglioramento?