Learn More
Monastrol, MedChemExpress
Descrizione
Monastrol is a potent and cell-permeable inhibitor of the mitotic kinesin Eg5 with an IC50 value of 14 μM.
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Monastrol |
| CAS | 329689-23-8 |
| Colore | White |
| Note sul grado di purezza | Research |
| Formula molecolare | C14H16N2O3S |
| Quantità | 5 mg |
| Sinonimo | (±)-Monastrol |
| Informazioni di solubilità | DMSO : ≥ 33 mg/mL (112.88 mM) |
| SMILES | O=C(C1=C(C)NC(NC1C2=CC=CC(O)=C2)=S)OCC |
| Molecular Weight (g/mol) | 292.35 |
| Vedi altri risultati |
Research purposes only