Learn More
Monastrol, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Monastrol |
| Quantità | 1 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C14H16N2O3S/c1-3-19-13(18)11-8(2)15-14(20)16-12(11)9-5-4-6-10(17)7-9/h4-7,12,17H,3H2,1-2H3,(H2,15,16,20) |
| Peso formulazione | 292.0882 |