Learn More
Monel∣r 400 wire, 0.25mm (0.01in) dia
Codice prodotto. 15432127
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
113 g
227 g
Dimensione della confezione:
113g
227g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
15432127 227 g 227g
15422127 113 g 113g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 15432127 Fornitore Thermo Scientific Alfa Aesar N. del fornitore 045065.TC
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 14-08-2026
Aggiungi al carrello
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Monel™ 400 wire
Nota nome 0.25mm (0.01 in.) dia.
Quantità 227 g
Peso ≈0.4339g/m
Forma Wire
Numero MDL MFCD09910536