Learn More
MedChemExpress Moniliformin sodium salt
Codice prodotto. 16470939
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
Dimensione della confezione:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16470939 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 16470939 Fornitore MedChemExpress N. del fornitore HY101905
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 30-11-2026
MedChemExpress Moniliformin sodium salt is a potent mycotoxin isolate from Fusarium moniliforme.
Specifica
Content And Storage 4°C, sealed storage, away from moisture∣In solvent : -80°C, 6 months∣-20°C, 1 month (sealed storage, away from moisture)
Peso molecolare 120.04 g/mol
Shipping Condition Room temperature
Da utilizzare con (applicazione) COVID-19-immunoregulation
CAS 71376-34-6
Product Type Natural Products
Purezza 99.35%
Solubilità H2O : 100 mg/mL (833.06 mM∣Need ultrasonic) ∣DMSO : ≥ 45 mg/mL (374.88 mM)
Bersaglio Fungal∣Antibiotic
Quantità 1 mg