Descrizione
Monkeypox Virus A29L Monoclonal antibody specifically detects Monkeypox Virus A29L in Virus samples. It is validated for Western Blot, ELISA
Specifica
Specifica
| Antigene | Monkeypox Virus A29L |
| Applicazioni | Western Blot, ELISA |
| Classificazione | Monoclonal |
| Clone | 0031 |
| Coniugato | Biotin |
| Formulazione | PBS |
| Specie ospite | Monkey |
| Immunogeno | Recombinant Monkeypox Virus A29L Protein |
| Metodo di purificazione | Protein A purified |
| Quantità | 0.1 mL |
| Vedi altri risultati |