Learn More
Mono-2-ethylhexyl Phthalate Glucuronide, TRC
Codice prodotto. 30009996
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009996 5 mg 5mg
30133264 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30009996 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM5425005MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 59348-65-1
Formula molecolare C22H30O10
Molecular Weight (g/mol) 454.47
Sinonimo 1-(2-Ethylhexyl 1,2-Benzenedicarboxylate) beta-D-Glucopyranuronic Acid
IUPAC Name (2S,3S,5R,6S)-6-[2-(2-ethylhexoxycarbonyl)benzoyl]oxy-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccccc1C(=O)O[C@@H]2O[C@@H]([C@@H](O)C(O)[C@H]2O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Mono-2-ethylhexyl Phthalate Glucuronide
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C22H30O10/c1-3-5-8-12(4-2)11-30-20(28)13-9-6-7-10-14(13)21(29)32-22-17(25)15(23)16(24)18(31-22)19(26)27/h6-7,9-10,12,15-18,22-25H,3-5,8,11H2,1-2H3,(H,26,27)/t12?,15?,16-,17+,18-,22-/m0/s1
Peso formulazione 454.1839