missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mono(2-ethylhexyl) Terephthalate, TRC

Codice prodotto. 30136674
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
250 mg
5 g
Dimensione della confezione:
100mg
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30136674 5 g 5g
30135353 250 mg 250mg
30011628 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 30136674 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM5425705G

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 155603-50-2
Formula molecolare C16 H22 O4
Molecular Weight (g/mol) 278.34
Sinonimo 1,4-Benzenedicarboxylic acid, mono(2-ethylhexyl) ester (9CI), 2-Ethylhexyl terephthalate, Mono(2-ethylhexyl) terephthalate, Mono(2-Ethylhexyl) Terephthalate, Terephthalic acid, mono-2-ethylhexyl ester
IUPAC Name 4-(2-ethylhexoxycarbonyl)benzoic acid
SMILES CCCCC(CC)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O

Tekniske data

Materiale o nome chimico Mono-2-ethylhexyl-terephthalate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 5 g
InChI Formula InChI=1S/C16H22O4/c1-3-5-6-12(4-2)11-20-16(19)14-9-7-13(8-10-14)15(17)18/h7-10,12H,3-6,11H2,1-2H3,(H,17,18)
Peso formulazione 278.1518
Percent Purity >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.