missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Mono-2-ethylHydroxyhexyl Terephthalate (MEHHTP), TRC

Codice prodotto. 17931865
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 mg
10 mg
Dimensione della confezione:
10mg
1mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
17931865 1 mg 1mg
17922205 10 mg 10mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Codice prodotto. 17931865 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM5256501MG

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Identificatori chimici

CAS 1684398-38-6
Formula molecolare C16H22O5
Molecular Weight (g/mol) 294.34
Sinonimo 1,4-Benzenedicarboxylic Acid 1-(2-Ethyl-5-hydroxyhexyl) Ester, MEHHTP;
IUPAC Name 4-(2-ethyl-5-hydroxy-hexoxy)carbonylbenzoic acid
SMILES CCC(CCC(C)O)COC(=O)c1ccc(cc1)C(=O)O

Specifica

Materiale o nome chimico Mono-2-ethylHydroxyhexyl Terephthalate
Note sul grado di purezza HPLC
Quantità 1 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H22O5/c1-3-12(5-4-11(2)17)10-21-16(20)14-8-6-13(7-9-14)15(18)19/h6-9,11-12,17H,3-5,10H2,1-2H3,(H,18,19)
Peso formulazione 294.1467
Percent Purity >95%
Titolo del prodotto
Selezionare un problema

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.