Learn More
Mono[2-(perfluorooctyl)ethyl] Glucuronide, TRC
Codice prodotto. 30011715
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 mg
100 mg
Dimensione della confezione:
100mg
10mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30011715 10 mg 10mg
30010770 100 mg 100mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30011715 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM56681010MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 26-11-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 864551-34-8
Formula molecolare C16H13F17O7
Molecular Weight (g/mol) 640.24
Sinonimo 3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-Heptadecafluorodecyl beta-D-Glucopyranosiduronic Acid, 8:2 FTOH Glucuronide;
IUPAC Name (2S,3S,4S,5R,6R)-6-(3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,9,9,10,10,10-heptadecafluorodecoxy)-3,4,5-trihydroxyoxane-2-carboxylic acid
SMILES O[C@@H]1[C@@H](O)[C@H](OCCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)F)O[C@@H]([C@H]1O)C(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Mono[2-(perfluorooctyl)ethyl] Glucuronide
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H13F17O7/c17-9(18,1-2-39-8-5(36)3(34)4(35)6(40-8)7(37)38)10(19,20)11(21,22)12(23,24)13(25,26)14(27,28)15(29,30)16(31,32)33/h3-6,8,34-36H,1-2H2,(H,37,38)/t3-,4-,5+,6-,8+/m0/s1
Peso formulazione 640.039