Learn More
Mono-benzyl malonate, 95%
Codice prodotto. 11995021 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
10 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
10g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
11995021 10 g Bottiglia in vetro 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11995021 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 439800100
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 27-01-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 40204-26-0 | C10H10O4 | 194.19 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mono-benzyl malonate
CAS 40204-26-0
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Punto di fusione 45°C to 48°C
Colore White
Spettro a infrarossi Authentic
Intervallo percentuale saggio 94% min. (HPLC)
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula molecolare C10H10O4
Numero MDL MFCD00138132
Quantità 10 g
Sinonimo mono-benzyl malonate, monobenzyl malonate, 3-benzyloxy-3-oxopropanoic acid, benzyl hemimalonate, benzyl hydrogen malonate, monobenzylmalonate, 2-benzyloxy carbonyl acetic acid, malonic acid monobenzyl ester, 3-benzyl-oxy-3-oxopropanoic acid, propanedioic acid, 1-phenylmethyl ester
InChI Key CFLAHQSWDKNWPW-UHFFFAOYSA-N
SMILES OC(=O)CC(=O)OCC1=CC=CC=C1
IUPAC Name 3-oxo-3-phenylmethoxypropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 194.19
PubChem CID 181659
ChEBI CHEBI:84093
Peso formulazione 194.19
Percent Purity 95%
Forma fisica Crystalline Powder or Powder
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • mono-Benzyl malonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P362-Togliere gli indumenti contaminati.