Learn More
Mono-Ethyl malonate, 95%
Codice prodotto. 10673205 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Chemicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 g
25 g
250 g
Imballaggio:
Bottiglia in vetro
Dimensione della confezione:
250g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Imballaggio Dimensione della confezione
10673205 5 g Bottiglia in vetro 5g
10443274 25 g Bottiglia in vetro 25g
13448548 250 g Bottiglia in vetro 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 10673205 Fornitore Thermo Scientific Acros N. del fornitore 399900050
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 17-03-2027
Aggiungi al carrello
CAS: 1071-46-1 | C5H8O4 | 132.11 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 1071-46-1
Formula molecolare C5H8O4
Molecular Weight (g/mol) 132.11
Numero MDL MFCD00020490
InChI Key HGINADPHJQTSKN-UHFFFAOYSA-N
Sinonimo ethyl hydrogen malonate, monoethyl malonate, monoethyl malonic acid, mono-ethyl malonate, monoethyl hydrogen malonate, malonic acid monoethyl ester, ethoxycarbonyl acetic acid, 2-ethoxycarbonyl acetic acid, 3-ethoxy-3-oxo-propanoic acid, ethylhydrogenmalonate
PubChem CID 70615
ChEBI CHEBI:86907
IUPAC Name 3-ethoxy-3-oxopropanoic acid
SMILES CCOC(=O)CC(=O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Mono-Ethyl malonate
CAS min. % 94.0
CAS max % 100.0
Densità 1.1190g/mL
Punti di ebollizione 106.5°C (3.0 mmHg)
Intervallo percentuale saggio 95%
Imballaggio Bottiglia in vetro
Formula lineare C2H5O2CCH2CO2H
Quantità 5 g
Beilstein 02,IV,188
Gravità specifica 1.119
Informazioni di solubilità Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in other solvents
Peso formulazione 132.11
Percent Purity 95%
compliance-icons
Identificativo prodotto
  • mono-Ethyl malonate
Avvertenza
  • Attenzione
Categoria di pericolo
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 2
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 2
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) Categoria 3
Indicazioni di pericolo
  • H319-Provoca grave irritazione oculare.
  • H335-Può irritare le vie respiratorie.
  • H315-Provoca irritazione cutanea.
Consigli di prudenza
  • P261-Evitare di respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P302+P352-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE: lavare abbondantemente con acqua/.