Learn More
mono-iso-Propyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Codice prodotto. 30323292
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30323292 0.1 g 0.10g
30321394 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30323292 Fornitore CDN N. del fornitore CDND75810.1G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-09-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Monoisopropyl Phthalate-d4
CAS 2733160-00-2
Formula molecolare C11 D4 H8 O4
Quantità 0.1 g
Sinonimo mono-iso-Propyl Phthalate-3,4,5,6-d4, Monoisopropyl Phthalate-d4, Phthalic Acid Monoisopropyl Ester-d4, Phthalic Acid-d4 Monoisopropyl Ester, Monoisopropyl Phthalate-3,4,5,6-D4
InChI Formula InChI=1 S/C11H12O4/c1-7(2)15-11(14)9-6-4-3-5-8(9)10(12)13/h3-7 H,1-2H3,(H,12,13)/i3D,4 D,5 D,6 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OC(C)C)c(C(=O)O)c1[2 H]
IUPAC Name 2,3,4,5-tetradeuterio-6-propan-2-yloxycarbonylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 212.2352
Peso formulazione 212.0987 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity