Learn More
mono-n-Nonyl Phthalate-3,4,5,6-d4, CDN
Codice prodotto. 30317920
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
0.05 g
0.1 g
Dimensione della confezione:
0.05g
0.10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30317920 0.1 g 0.10g
30310464 0.05 g 0.05g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30317920 Fornitore CDN N. del fornitore CDND75780.1G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Discover 4000+ high-quality deuterated compounds, shipping directly from stock for speed. We offer many unique API’s, including active pharmaceutical ingredients, nitrosoamines, amino acids, steroids, gases, pesticides, and fatty acids.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Monononyl Phthalate-d4
CAS 2514564-42-0
Formula molecolare C17 D4 H20 O4
Quantità 0.1 g
Sinonimo mono-n-Nonyl phthalate-3,4,5,6-d4, 1,2-Benzenedicarboxylic-3,4,5,6-d4 acid 1-nonyl ester, Hydrogen nonyl phthalate-d4, Monononyl phthalate-3,4,5,6-d4, Phthalic acid-d4 monononyl ester, Monononyl phthalate-3,4,5,6-D4
InChI Formula InChI=1 S/C17H24O4/c1-2-3-4-5-6-7-10-13-21-17(20)15-12-9-8-11-14(15)16(18)19/h8-9,11-12 H,2-7,10,13H2,1H3,(H,18,19)/i8D,9 D,11 D,12 D
SMILES [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c(C(=O)OCCCCCCCCC)c(C(=O)O)c1[2 H]
IUPAC Name 2,3,4,5-tetradeuterio-6-nonoxycarbonylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 296.395
Peso formulazione 296.193 g/mol
Percent Purity 99 atom % D, min 98% Chemical Purity
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.