Learn More
Mono-Poly™ Resolving Medium
Codice prodotto. 17387469 Sfoglia Tutto MP Biomedicals Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mL
Dimensione della confezione:
100mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
17387469 100 mL 100mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 17387469 Fornitore MP Biomedicals N. del fornitore 091698049
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    181.00€
    172.20€ / 100mL
    Risparmia 8.80€
    4% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
In stock
Mono-Poly™ Resolving Medium separates mononuclear and polymorphonuclear leukocytes from whole human blood in two distinct bands.
Mono-Poly is highly versatile and can be used for a variety of research and clinical applications such as histocompatibility testing, lymphocyte studies, in vitro cell mediated immunity assays, or any procedure requiring pure white blood cell preparation
Product provides:
  • Separation of mononuclear and polymorphonuclear leukocytes in two distinct bands
  • Greater than 95% cell viability
  • Easy, single step procedure
  • No sample dilution requirement or lysis of red blood cells
Specifica
Quantità 100 mL
Product Type Mono-Poly™ Resolving Medium
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • Mono-Poly Resolving Medium
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • Sensibilizzante delle vie respiratorie Categoria 1
  • Sensibilizzazione della pelle Categoria 1
Indicazioni di pericolo
  • H317-Può provocare una reazione allergica cutanea.
  • H334-Può provocare sintomi allergici o asmatici o difficoltà respiratorie se inalato.
Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P264-Lavare accuratamente dopo l'uso.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P310-IN CASO DI INGESTIONE: contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P321-Trattamento specifico (vedere su questa etichetta).
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contain: sodium diatrizoate