Learn More
Mono-tert-butyl Malonate, TRC
Codice prodotto. 30471710
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 g
Dimensione della confezione:
50g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30471710 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30471710 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM52503050G
 Articolo soggetto a restrizioni
Questo articolo richiede un aggiornamento del prezzo prima di essere ordinato.
Richiedi qui il prezzo per questo articolo.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mono-tert-butyl Malonate
CAS 40052-13-9
Formula molecolare C7H12O4
Quantità 50 g
Sinonimo Propanedioic Acid 1-(1,1-Dimethylethyl) Ester, Propanedioic Acid Mono(1,1-dimethylethyl) Ester, 2-(tert-Butoxycarbonyl)acetic Acid, 3-tert-Butoxy-3-oxopropanoic Acid, Malonic Acid Mono-tert-butyl Ester, Malonic Acid tert-Butyl Monoester, tert-Butyl Hydrogen Malonate
InChI Formula InChI=1S/C7H12O4/c1-7(2,3)11-6(10)4-5(8)9/h4H2,1-3H3,(H,8,9)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CC(=O)O
IUPAC Name 3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-3-oxopropanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 160.17
Peso formulazione 160.0736