Learn More
Mono-tert-butyl Succinate, TRC
Codice prodotto. 30481015
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
1 g
Dimensione della confezione:
1g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30481015 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 30481015 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM5250351G
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Mono-tert-butyl Succinate
CAS 15026-17-2
Formula molecolare C8 H14 O4
Quantità 1 g
Sinonimo tert-Butyl Succinate, 4-tert-Butoxy-4-oxobutanoic Acid, tert-Butyl Succinic Acid Ester, Mono-tert-Butyl Succinic Acid Ester, mono(1,1-Dimethylethyl)butanedioic Acid Ester, (1,1-Dimethylethyl)butanedioic Acid Ester
InChI Formula InChI=1S/C8H14O4/c1-8(2,3)12-7(11)5-4-6(9)10/h4-5H2,1-3H3,(H,9,10)
SMILES CC(C)(C)OC(=O)CCC(=O)O
IUPAC Name 4-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]-4-oxobutanoic acid
Molecular Weight (g/mol) 174.194
Peso formulazione 174.089