Learn More
Monocrotaline, MedChemExpress
Codice prodotto. 16494877
Encompass_Preferred
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
50 mg
100 mg
200 mg
Dimensione della confezione:
100mg
200mg
50mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
16494877 50 mg 50mg
16449136 100 mg 100mg
16421516 200 mg 200mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 16494877 Fornitore Medchem Express N. del fornitore HYN0750
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 01-12-2026
MedChemExpress Monocrotaline is an pyrrolizidine alkaloid extracted from the seeds of the Crotalaria spectabilis plant to induce pulmonary hypertension in rodents.
Monocrotaline is an pyrrolizidine alkaloid extracted from the seeds of the Crotalaria spectabilis plant to induce pulmonary hypertension in rodents.
Specifica
Materiale o nome chimico Monocrotaline
CAS 315-22-0
Colore White
Note sul grado di purezza Research
Formula molecolare C16H23NO6
Quantità 50 mg
Sinonimo Crotaline
Informazioni di solubilità DMSO : 27.78 mg/mL (85.38 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 2 mg/mL (6.15 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(O[C@]1([H])CCN2[C@]1([H])C(CO3)=CC2)[C@H](C)[C@@](C)(O)[C@@](C)(O)C3=O
Molecular Weight (g/mol) 325.36
Peso formulazione 325.36
Percent Purity 97.0%
Grado Research
Forma fisica Powder
Da utilizzare con (applicazione) Cancer-programmed cell death
Research purposes only