Learn More
Monocrotaline N-Oxide, TRC
Codice prodotto. 30007499
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30007499 5 mg 5mg
30010082 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30007499 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM5260055MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 25-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 35337-98-5
Formula molecolare C16 H23 N O7
Molecular Weight (g/mol) 341.36
Sinonimo 2H-[1,6]Dioxacycloundecino[2,3,4-gh]pyrrolizine-2,6(3H)-dione, 4,5,8,10,12,13,13a,13b-octahydro-4,5-dihydroxy-3,4,5-trimethyl-, 11-oxide, (3R,4S,5S,13aR,13bR)- (9CI), 20-Norcrotalanan-11,15-dione, 14,19-dihydro-12,13-dihydroxy-, 4-oxide, (13α,14α)-, Monocrotaline, N-oxide (6CI,7CI), Monocrotaline oxide
SMILES C[C@H]1C(=O)O[C@@H]2CC[N+]3([O-])CC=C(COC(=O)[C@@](C)(O)[C@@]1(C)O)[C@H]23
Specifica
Materiale o nome chimico Monocrotaline N-Oxide
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C16H23NO7/c1-9-13(18)24-11-5-7-17(22)6-4-10(12(11)17)8-23-14(19)16(3,21)15(9,2)20/h4,9,11-12,20-21H,5-8H2,1-3H3/t9-,11+,12+,15-,16+,17?/m0/s1
Peso formulazione 341.1475