Learn More
Monocrotaline, TRC
Specifications
Specifications
| Materiale o nome chimico | Monocrotalin (Crotalin) |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C16H23NO6/c1-9-13(18)23-11-5-7-17-6-4-10(12(11)17)8-22-14(19)16(3,21)15(9,2)20/h4,9,11-12,20-21H,5-8H2,1-3H3/t9-,11+,12+,15+,16-/m0/s1 |
| Peso formulazione | 325.1525 |
| Percent Purity | >95% |