Learn More
Edulab Microscopio biologico monoculare a LED - 400x
Description
- Un microscopio biologico monoculare con ingrandimento 400x
- Il 601-500 è un microscopio ideale per principianti, ideale per l'uso didattico in laboratorio
- Il microscopio è alimentato a corrente alternata o a batteria con 3 batterie AA (non incluse)
- Quattro piedini in gomma garantiscono stabilità ed eliminano le vibrazioni
- Cavo di alimentazione incluso
- Testa di visione: monoculare inclinato a 45°, ruotabile di 360°
- Oculare: Ampio campo 10X/18 mm
- Obiettivo: Acromatico 4X, 10X, 40X
- Ingrandimento: 40X, 100X, 400X
- Tavolino: Semplice tavolino a clip per vetrini, 90 mm x 90 mm
- Condensatore: Lente singola con diaframma
- Messa a fuoco: Regolazione macrometrica e micrometrica coassiale. Scala di messa a fuoco micrometrica 0,002 mm
- Sorgente luminosa: Illuminazione a LED 220 V/1 W
Specifications
Specifications
| Eyepiece | WF 10X/18 mm |
| Head Style | Monocular, 45° Inclined, 360° Rotating |
| Tipo di illuminazione | LED |
| Potenza di ingrandimento | 40X, 100X, 400X |
| Tipi di obiettivo | Achromatic |
| Product Type | Binocular Biological Microscope |
| Tensione | 220 V |