Learn More
Monodecyl Phthalate, TRC
Codice prodotto. 30482421
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
100 mg
1 g
Dimensione della confezione:
100mg
1g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30482421 100 mg 100mg
30466103 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30482421 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM526780100MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 24539-60-4
Formula molecolare C18H26O4
Molecular Weight (g/mol) 306.4
Sinonimo 1,2-Benzenedicarboxylic Acid 1-Decyl Ester, 1,2-Benzenedicarboxylic Acid, Monodecyl Ester, Phthalic Acid Monodecyl Ester, Decyl Hydrogen Phthalate, Monodecyl Phthalate
IUPAC Name 2-decoxycarbonylbenzoic acid
SMILES OC(C1=CC=CC=C1C(OCCCCCCCCCC)=O)=O
Specifica
Materiale o nome chimico Monodecyl Phthalate
Quantità 100 mg
InChI Formula InChI=1S/C18H26O4/c1-2-3-4-5-6-7-8-11-14-22-18(21)16-13-10-9-12-15(16)17(19)20/h9-10,12-13H,2-8,11,14H2,1H3,(H,19,20)
Peso formulazione 306.1831