Learn More
Monoisodecyl Phthalate, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Monoisodecyl Phthalate |
| Note sul grado di purezza | HPLC |
| Quantità | 25 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C18H26O4/c1-14(2)10-6-4-3-5-9-13-22-18(21)16-12-8-7-11-15(16)17(19)20/h7-8,11-12,14H,3-6,9-10,13H2,1-2H3,(H,19,20) |
| Peso formulazione | 306.1831 |
| Percent Purity | >95% |