Learn More
Monomethyl Auristatin F, TRC
Codice prodotto. 30483899
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
10 mg
25 mg
Dimensione della confezione:
10mg
25mg
5mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30483899 10 mg 10mg
30469082 25 mg 25mg
30480769 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Codice prodotto. 30483899 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM56480510MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 745017-94-1
Formula molecolare C39H65N5O8
Molecular Weight (g/mol) 731.96
Sinonimo N-Methyl-L-valyl-L-valyl-(3R,4S,5S)-3-methoxy-5-methyl-4-(methylamino)heptanoyl-(αR,βR,2S)-β-methoxy-α-methyl-2-pyrrolidinepropanoyl-L-phenylalanine, MMAF, Monomethylauristatin Phenylalanine
SMILES CC[C@H](C)[C@@H]([C@@H](CC(=O)N1CCC[C@H]1[C@H](OC)[C@@H](C)C(=O)N[C@@H](Cc2ccccc2)C(=O)O)OC)N(C)C(=O)[C@@H](NC(=O)[C@@H](NC)C(C)C)C(C)C
Specifica
Materiale o nome chimico Monomethyl Auristatin F
Quantità 10 mg
InChI Formula InChI=1S/C39H65N5O8/c1-12-25(6)34(43(9)38(48)33(24(4)5)42-37(47)32(40-8)23(2)3)30(51-10)22-31(45)44-20-16-19-29(44)35(52-11)26(7)36(46)41-28(39(49)50)21-27-17-14-13-15-18-27/h13-15,17-18,23-26,28-30,32-35,40H,12,16,19-22H2,1-11H3,(H,41,46)(H,42,47)(H,49,50)/t25-,26+,28-,29-,30+,32-,33-,34-,35+/m0/s1