Learn More
Monomethyl Phthalate O-Beta-D-Glucuronide, TRC
Specifica
Specifica
| Materiale o nome chimico | Monomethyl Phthalate O-beta-D-Glucuronide |
| Quantità | 50 mg |
| InChI Formula | InChI=1S/C15H16O10/c1-23-13(21)6-4-2-3-5-7(6)14(22)25-15-10(18)8(16)9(17)11(24-15)12(19)20/h2-5,8-11,15-18H,1H3,(H,19,20)/t8-,9-,10+,11-,15-/m0/s1 |