Learn More
Monomethyl Phthalate O-Beta-D-Glucuronide, TRC
Codice prodotto. 30009888
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
50 mg
Dimensione della confezione:
50mg
5mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità Dimensione della confezione
30009888 5 mg 5mg
30006139 50 mg 50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Codice prodotto. 30009888 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM5665455MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 11-12-2026
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identificatori chimici
CAS 53819-80-0
Formula molecolare C15H16O10
Molecular Weight (g/mol) 356.28
Sinonimo 1-(Methyl 1,2-Benzenedicarboxylate) β-D-Glucopyranuronic Acid, Monomethylphthalate Glucuronide;
SMILES COC(=O)C1=CC=CC=C1C(=O)O[C@H]2[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H](O2)C(=O)O)O)O)O
Specifica
Materiale o nome chimico Monomethyl Phthalate O-beta-D-Glucuronide
Quantità 5 mg
InChI Formula InChI=1S/C15H16O10/c1-23-13(21)6-4-2-3-5-7(6)14(22)25-15-10(18)8(16)9(17)11(24-15)12(19)20/h2-5,8-11,15-18H,1H3,(H,19,20)/t8-,9-,10+,11-,15-/m0/s1