Learn More
Monononyl Phthalate-d4, TRC
Codice prodotto. 30480291
Cambia vista
Click to view available options
Quantità:
5 mg
Dimensione della confezione:
5mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Quantità unitSize
30480291 5 mg 5mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
Codice prodotto. 30480291 Fornitore Toronto Research Chemicals N. del fornitore TRCM5666025MG
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 13-08-2026
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Normativo: Possono essere applicate restrizioni all'acquisto di questo prodotto e potremmo avere bisogno di richiedere ulteriore documentazione all'utente.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Materiale o nome chimico Monononyl Phthalate-d4
CAS 2514564-42-0
Formula molecolare C17 D4 H20 O4
Quantità 5 mg
Sinonimo mono-n-Nonyl phthalate-3,4,5,6-d4, 1,2-Benzenedicarboxylic-3,4,5,6-d4 acid 1-nonyl ester, Hydrogen nonyl phthalate-d4, Monononyl phthalate-3,4,5,6-d4, Phthalic acid-d4 monononyl ester, Monononyl phthalate-3,4,5,6-D4
InChI Formula InChI=1S/C17H24O4/c1-2-3-4-5-6-7-10-13-21-17(20)15-12-9-8-11-14(15)16(18)19/h8-9,11-12H,2-7,10,13H2,1H3,(H,18,19)/i8D,9D,11D,12D
SMILES [2H]c1c([2H])c([2H])c(C(=O)OCCCCCCCCC)c(C(=O)O)c1[2H]
IUPAC Name 2,3,4,5-tetradeuterio-6-nonoxycarbonylbenzoic acid
Molecular Weight (g/mol) 296.395
Peso formulazione 296.193