Learn More
Monoshake Magnetic Microtiter™ Plate Shaker
Codice prodotto. 10515882 Sfoglia Tutto Thermo Scientific Prodotti
Cambia vista
Click to view available options
Tipo di spina:
EU Plug
Tensione:
230 V
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Tipo di spina Tensione Dimensione della confezione
10515882 EU Plug 230 V Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 10515882 Fornitore Thermo Scientific N. del fornitore 50094308
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1200.00€
    1140.00€ / pezzi 1
    Risparmia 60.00€
    5% Sconto
Spedizione stimata: 19-10-2026
The Monoshake microplate shaker employs direct rotary knob control for shaking applications on the laboratory bench.
Thermo Scientific™ Monoshake is a wear–free magnetic microtiter plate shaker—for direct use on the laboratory bench. Monoshake is suited for shaking 96- and 384-well microtiter plates.
  • Powerful shaking movements from 100 to 2000rpm
  • Space-saving dimensions, footprint only slightly larger than a microtiter plate
  • Direct controlled with integrated speed controller
  • Self-centering zero position for safe, unattended operation
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifica
Intervallo di velocità 100 to 2000 rpm
Tensione 230 V
Temperature Range (Metric) 5°C to 40°C (at 80% RH)
Ampiezza 2 mm
Capacità Microplate
Tipo di spina EU Plug
Peso di spedizione (sistema metrico) 2.1 kg
Descrizione Monoshake, with power supply
N. di posizioni 1