Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisiero monovalente H Salmonella flagella
Codice prodotto. 11989114
Cambia vista
Click to view available options
Grado:
Antigen Factor enx
Fattore: 2
Fattore: 5
Fattore: D
Fattore: EH
Fattore: F
Fattore: GM
Fattore: H
Fattore: K
Fattore: LV
Fattore: LW
Fattore: Q
Fattore: S
Fattore: T
Fattore: U
Fattore: Z13
Fattore: Z24
Fattore: Z29
Fattore: Z32
Fattore: Z6
Dimensione della confezione:
Pezzo
20 product options available for selection
Product selection table with 20 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Grado Dimensione della confezione
11989114 Fattore: Z24 Pezzo
11999084 Fattore: EH Pezzo
11979084 Fattore: D Pezzo
11929094 Fattore: H Pezzo
11959094 Fattore: GM Pezzo
11989094 Fattore: U Pezzo
11999094 Fattore: S Pezzo
11919104 Fattore: T Pezzo
11929104 Fattore: F Pezzo
11939104 Fattore: Q Pezzo
11959104 Fattore: K Pezzo
11979104 Fattore: LW Pezzo
11989104 Fattore: LV Pezzo
11919114 Fattore: Z13 Pezzo
11999114 Fattore: Z32 Pezzo
11919124 Fattore: Z29 Pezzo
11929124 Fattore: 2 Pezzo
11939124 Fattore: 5 Pezzo
11969124 Fattore: Z6 Pezzo
11909094 Antigen Factor enx Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 20 options available.
20 options
Codice prodotto. 11989114 Fornitore Pro-Lab Diagnostics™ N. del fornitore PL.6147
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 10-12-2026
Use in slide agglutination testing for serotyping of Salmonella isolates according to Kauffmann-White classification. Pro-Lab Diagnostics™ Monovalent Flagella (H) Salmonella Antisera is a comprehensive range of monovalent Salmonella antigens delivered in economical 3.0mL bottles.
While polyvalent O (somatic) antisera aid in initial serogrouping, full identification of O antigens is achieved using monovalent-specific O antisera. The serotype of Salmonella isolates can then be determined using H (flagella) antisera.
  • Ready-to-use diluted antisera with 0.01% thimerosal as a preservative
  • Produced using reference strains prepared by World Health Organization guidelines
  • Certified reference center performance
  • Presented in color-coded dropper bottles
  • Long shelf life: up to 5 years from date of manufacture
Specifica
Certificazione/Conformità W.H.O.
Content And Storage A 2-8 °C, non congelare
Grado Fattore: Z24
Product Type Antiserum
Da utilizzare con (applicazione) Analisi tradizionale di agglutinazione su vetrino
Tipo di imballaggio Flacone contagocce
Quantità 3 ml
Tipo di vetrino Agglutinazione