Learn More
Pro-Lab Diagnostics™ Antisiero monovalente somatico O Salmonella
Codice prodotto. 11999074
Cambia vista
Click to view available options
Grado:
Fattore: 10
Fattore: 12
Fattore: 13,22,23
Fattore: 15
Fattore: 18
Fattore: 19
Fattore: 22
Fattore: 6,7
Fattore: G2
Species: Group B, Antigen Factor 5
Species: Group P, Antigen Factor 38
Dimensione della confezione:
3mL
Pezzo
11 product options available for selection
Product selection table with 11 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Grado unitSize
11999074 Species: Group P, Antigen Factor 38 Pezzo
11989054 Fattore: 6,7 3mL
11919064 Fattore: 12 Pezzo
11949064 Fattore: 15 Pezzo
11939064 Fattore: 10 Pezzo
11959064 Fattore: 19 Pezzo
11989064 Fattore: 13,22,23 Pezzo
11999064 Fattore: 22 Pezzo
11909074 Fattore: G2 Pezzo
11949074 Fattore: 18 Pezzo
11979054 Species: Group B, Antigen Factor 5 Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 11 options available.
11 options
Codice prodotto. 11999074 Fornitore Pro-Lab Diagnostics™ N. del fornitore PL.6036
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Use in slide agglutination testing for identification of Salmonella species/antigens according to Kauffmann-White classification. Pro-Lab Diagnostics™ Monovalent Somatic (O) Salmonella Antisera is a comprehensive range of monovalent Salmonella antisera delivered in economical 3.0mL bottles.
While polyvalent O (somatic) antisera aid in initial serogrouping, full identification of O antigens is achieved using monovalent-specific O antisera. The serotype of Salmonella isolates can then be determined using H (flagella) antisera.
  • Ready-to-use diluted antisera with 0.01% thimerosal as a preservative
  • Produced using reference strains prepared by World Health Organization guidelines
  • Certified reference center performance
  • Presented in color-coded dropper bottles
  • Long shelf life: up to 5 years from date of manufacture
Specifica
Certificazione/Conformità W.H.O.
Content And Storage 2°C to 8°C, Do Not Freeze
Grado Species: Group P, Antigen Factor 38
Product Type Antiserum
Da utilizzare con (applicazione) Traditional Slide Agglutination Testing
Tipo di imballaggio Dropper Bottle
Quantità 3.0 mL
Tipo di vetrino Agglutination