Learn More
TFA Dostmann™ Monsun Wireless Rain Gauge
Codice prodotto. 11897870
Cambia vista
Click to view available options
Temperatura (sistema metrico) operativa:
-50°C to +70°C
Dimensione della confezione:
Pezzo
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Codice prodotto. Temperatura (sistema metrico) operativa Dimensione della confezione
11897870 -50°C to +70°C Pezzo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Codice prodotto. 11897870 Fornitore TFA Dostmann™ N. del fornitore 47.3003
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    43.77€
    32.13€ / pezzi 1
    Risparmia 11.64€
    26% Sconto
 Articolo soggetto a restrizioni
Spedizione stimata: 09-12-2026
Specifica
Da utilizzare con (applicazione) Wireless transmission of outdoor temperature and rainfall amounts (max. 30 m) with temperature trend
Altezza (sistema metrico) 122 mm
Materiale Plastic
Temperatura (sistema metrico) operativa -50°C to +70°C
Peso (sistema metrico) 114 g
Product Type Wireless Rain Gauge